Få mere at vide
Tetra-n-hexylammonium bromide, 98%
Artikelnummer. 11420183
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420183 10 g 10g
11430183 50 g 50g
11440183 250 g 250g
3 options
Artikelnummer. 11420183
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11372.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4328-13-6 | C24H52BrN | 434.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4328-13-6
Molekylær formel C24H52BrN
Molekylvægt (g/mol) 434.59
MDL nummer MFCD00011858
InChI nøgle SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium bromide, tetrahexylazanium bromide, tetra-n-hexylammonium bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumbromide, acmc-209jtn, tetra-n-hexylammonium bromide 10g, 1-hexanaminium,n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1
PubChem CID 78026
IUPAC navn tetrahexylazanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-hexylammonium bromide
Smeltepunkt ∼95°C to 100°C
Mængde 10 g
Beilstein 3637302
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 434.6
Procent renhed 98%