Få mere at vide
Tetra-n-heptylammoniumbromid, 99%
Artikelnummer. 11492238
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492238 5 g 5g
11412248 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15218.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4368-51-8 | C28H60BrN | 490,699 g/mol
Tetra-n-heptylammoniumbromid bruges som en mobil fase til adskillelse af en række glucosinolater ved omvendt fase ion-par væskekromatografi. Det fungerer som et ionparreagens, der bruges til ekstraktion af molybdænkomplekser til toluenfilm. Yderligere bruges det i organisk syntese. Det bruges også i belægninger, trykfarve, gummi, glas, læder og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-heptylammoniumbromid bruges som en mobil fase til adskillelse af en række glucosinolater ved omvendt fase ion-par væskekromatografi. Det fungerer som et ionparreagens, der bruges til ekstraktion af molybdænkomplekser til toluenfilm. Yderligere bruges det i organisk syntese. Det bruges også i belægninger, trykfarve, gummi, glas, læder og kosmetik.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4368-51-8
Molekylær formel C28H60BrN
Molekylvægt (g/mol) 490.699
MDL nummer MFCD00011861
InChI nøgle YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraheptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide, tetraheptylazanium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide 1:1, acmc-209jv6, nhep4 1+ *br 1-
PubChem CID 78073
IUPAC navn tetraheptylazanium;bromid
SMIL CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-heptylammonium bromide
Smeltepunkt 87 °C til 89 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 490.7
Procent renhed 99%