Få mere at vide
Tetra-n-dodecylammoniumiodid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388005
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388005 10 g 10g
11378005 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08153.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40797-39-5 | C48H100IN | 818.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40797-39-5
Molekylær formel C48H100IN
Molekylvægt (g/mol) 818.24
MDL nummer MFCD00051856
InChI nøgle OBMLOTDECOTAGU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetradodecylazanium iodide, tetra-n-dodecylammonium iodide, tetradodecylammonium iodide, tetradodecylazanium,iodide
PubChem CID 3084801
SMIL [I-].CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-dodecylammonium iodide
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Lineær formel [CH3(CH2)11]4NI
Mængde 10 g
Beilstein 5844188
Følsomhed Light sensitive
IUPAC navn tetradodecylazanium;iodid
Formel vægt 818.23
Procent renhed 98%