Få mere at vide
Tetra-n-butyltin, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15844251
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15844251 100 mL
15834251 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15844251 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8082780100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1461-25-2
Tekniske data
Smeltepunkt -97°C
Tæthed 1.05 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 140°C/10 hPa
Molekylær formel (CH3CH2CH2CH2)4Sn
MDL nummer MFCD00009422
Mængde 100 mL
Synonym Tetra-n-butyltin, Tetrabutylstannane, Tin tetrabutyl, Tetra-n-butyltin
Molekylvægt (g/mol) 347.17