Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butyltin |
| Smeltepunkt | -97°C |
| Farve | Colorless to Straw |
| Tæthed | 1.0570g/mL |
| Kogepunkt | 145°C (10.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 107°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C16H36Sn |
| Show More |