Få mere at vide
Tetra-n-butyltin, 95%
Artikelnummer. 11327717
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327717 100 g 100g
11317717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014115.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1461-25-2 | C16H36Sn | 347,174 g/mol
Tetra-n-butyltin anvendes i hydrogenolysereaktioner og som en overgangsmetalkatalysator. Det bruges også stabilisatorer til fremstilling af polyvinylchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1461-25-2
Molekylær formel C16H36Sn
Molekylvægt (g/mol) 347.174
MDL nummer MFCD00009422
InChI nøgle AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
PubChem CID 15098
IUPAC navn tetrabutylstannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butyltin
Smeltepunkt -97 °C
Tæthed 1.057 g/mL
Kogepunkt 144 °C til 146 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 107 °C (225 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.474
Mængde 100 g
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Det er opløseligt i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 347.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske