Få mere at vide
Tetra-n-butylfosfoniumiodid, 98 %
Beskrivelse
Tetra-n-butylphosphoniumiodid anvendes som faseoverførselskatalysatorer, antistatiske midler, hærdere til epoxyharpikser, flammehæmmere, rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, antistatiske midler, hærdere til epoxyharpikser, flammehæmmere, rengøringsmidler.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved 4 °C. Opbevares i mørke. Uforeneligt med oxidationsmidler og lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butylphosphonium iodide |
| Smeltepunkt | 98 °C til 100 °C |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4PI |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 386.34 |
| Procent renhed | 98% |