Få mere at vide
Tetra-n-butylphosphonium iodide, 98%
Artikelnummer. 11432818
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432818 5 g 5g
11442818 25 g 25g
11452818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16792.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3115-66-0 | C16H36IP | 386.34 g/mol
Tetra-n-butylphosphoniumiodid anvendes som faseoverførselskatalysatorer, antistatiske midler, hærdere til epoxyharpikser, flammehæmmere, rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tetra-n-butylphosphoniumiodid bruges som faseoverførselskatalysatorer
, antistatiske midler, hærdere til epoxyharpikser, flammehæmmere, rengøringsmidler.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved 4 °C. Opbevares i mørke. Uforeneligt med oxidationsmidler og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3115-66-0
Molekylær formel C16H36IP
Molekylvægt (g/mol) 386.34
MDL nummer MFCD00050246
InChI nøgle CCIYPTIBRAUPLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylphosphonium iodide, tetra-n-butylphosphonium iodide, phosphonium, tetrabutyl-, iodide, tetrabutylphosphanium iodide, acmc-1crr0, wln: 4p4&4&4 &i, phosphonium,tetrabutyl-, iodide 1:1
PubChem CID 201022
IUPAC navn tetrabutylphosphanium;iodid
SMIL [I-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylphosphonium iodide
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Lineær formel [CH3(CH2)3]4PI
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 386.34
Procent renhed 98%