Få mere at vide
Tetra-n-butylfosfoniumhydroxid, 40% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11358868
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358868 250 mL 250ml
11348868 50 mL 50ml
11338868 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041718.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14518-69-5 | C16H37OP | 276,45 g/mol
Tetra-n-butylphosphoniumhydroxid anvendes til udvinding af hvedehalm og opløsning af træ. Det bruges også til at producere hydroxidioner eller protonledende ioniske væsker ved at blande det med benzimidazol. Det kan bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14518-69-5
Molekylær formel C16H37OP
Molekylvægt (g/mol) 276.45
MDL nummer MFCD00068456
InChI nøgle DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
PubChem CID 84487
IUPAC navn tetrabutylphosphanium;hydroxid
SMIL [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.989 g/mL
Lineær formel [CH3(CH2)3]4POH
Brydningsindeks 1.412
Mængde 250 mL
FN nummer UN3267
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 276.45
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske