Få mere at vide
Tetra-n-butylfosfoniumhydroxid, 40% w/w aq. soln.
Beskrivelse
Tetra-n-butylphosphoniumhydroxid anvendes til udvinding af hvedehalm og opløsning af træ. Det bruges også til at producere hydroxidioner eller protonledende ioniske væsker ved at blande det med benzimidazol. Det kan bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butylphosphonium hydroxide |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.989 g/mL |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4POH |
| Brydningsindeks | 1.412 |
| Mængde | 50 mL |
| FN nummer | UN3267 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| Formel vægt | 276.45 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 40% w/w aq. soln. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetra-n-butylphosphonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylphosphonium hydroxide