Få mere at vide
Tetra-n-butylfosfoniumbromid, 99%
Artikelnummer. 11433940
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433940 25 g 25g
11424213 100 g 100g
11434213 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10868.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3115-68-2 | C16H36BrP | 339,342 g/mol
Tetra-n-butylphosphoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator ved høje temperaturer, ved hvilke nitrogenanaloger har tendens til at undergå eliminering, f.eks. som katalysator for dealkoxycarbonylering af malonater ogβ -ketoestere ved opvarmning i stearinsyre. anvendes som et ionisk flydende opløsningsmiddel i den regioselektive O-alkylering af C/O omgivende nukleofiler. Det er et syntetisk reagens, der bruges i proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylphosphoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator ved høje temperaturer, hvor nitrogenanaloger har tendens til at undergå eliminering, f.eks. som katalysator for dealkoxycarbonylering af malonater og ß-ketoestere ved opvarmning i stearinsyre. anvendes som et ionisk flydende opløsningsmiddel i den regioselektive O-alkylering af C/O omgivende nukleofiler. Det er et syntetisk reagens, der bruges i proteomikforskning.
Opløselighed Opløseligt i vand
(70 g/100 ml)
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3115-68-2
Molekylær formel C16H36BrP
Molekylvægt (g/mol) 339.342
MDL nummer MFCD00011853
InChI nøgle RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
PubChem CID 76564
IUPAC navn tetrabutylphosphanium;bromid
SMIL CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylphosphonium bromide
Smeltepunkt 99 °C til 103 °C
Flammepunkt 290 °C (554 °F)
Lineær formel [CH3(CH2)3]4PBr
Mængde 25 g
FN nummer UN3464
Beilstein 4160474
Formel vægt 339.35
Procent renhed 99%