Få mere at vide
Tetra-n-butylphosphonium bromide, 99%
Artikelnummer. 11424213
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424213
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10868.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3115-68-2 | C16H36BrP | 339.342 g/mol
Tetra-n-butylphosphoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator ved høje temperaturer, ved hvilke nitrogenanaloger har tendens til at undergå eliminering, f.eks. som katalysator for dealkoxycarbonylering af malonater ogβ -ketoestere ved opvarmning i stearinsyre. anvendes som et ionisk flydende opløsningsmiddel i den regioselektive O-alkylering af C/O omgivende nukleofiler. Det er et syntetisk reagens, der bruges i proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylphosphoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator ved høje temperaturer, hvor nitrogenanaloger har tendens til at undergå eliminering, f.eks. som katalysator for dealkoxycarbonylering af malonater og ß-ketoestere ved opvarmning i stearinsyre. anvendes som et ionisk flydende opløsningsmiddel i den regioselektive O-alkylering af C/O omgivende nukleofiler. Det er et syntetisk reagens, der bruges i proteomikforskning.
Opløselighed Opløseligt i vand
(70 g/100 ml)
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3115-68-2
Molekylær formel C16H36BrP
Molekylvægt (g/mol) 339.342
MDL nummer MFCD00011853
InChI nøgle RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
PubChem CID 76564
IUPAC navn tetrabutylphosphanium;bromid
SMIL CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylphosphonium bromide
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Flammepunkt 290°C (554°F)
Lineær formel [CH3(CH2)3]4PBr
Mængde 100 g
FN nummer UN3464
Beilstein 4160474
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water (70g/100 ml)
Formel vægt 339.35
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylphosphonium bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tetra-n-butylphosphonium bromide