Få mere at vide
Tetra-n-butyllead, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11428680
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428680 1 g 1g
11438680 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428680 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 057129.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1920-90-7
Molekylær formel C16H36Pb
Molekylvægt (g/mol) 435.664
MDL nummer MFCD00015226
InChI nøgle KDQHJGWPOQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbane, tetrabutyl, tetra-n-butyllead, lead tetra-n-butyl, tetra-n-butyl lead, lead tetrabutyl, phthalocyanine, ferric, kdqhjgwpoqncmi-uhfffaoysa
PubChem CID 15978
IUPAC navn tetrabutylplumbane
SMIL CCCC[Pb](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butyllead
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.324 g/mL
Kogepunkt 140°C (1 mmHg)
Flammepunkt 140°C (284°F)
Lineær formel [CH3(CH2)3]4Pb
Brydningsindeks 1.5119
Mængde 1 g
FN nummer UN3282
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 435.66
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid, May Include Precipitate