Få mere at vide
Tetra-n-butylgermanium, 99%
Artikelnummer. 11367788
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367788 5 g 5g
11347788 1 g 1g
11357788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 034119.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 1067-42-1 | C16H36Ge | 301,094 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1067-42-1
Molekylær formel C16H36Ge
Molekylvægt (g/mol) 301.094
MDL nummer MFCD00015224
InChI nøgle HDVLQIDIYKIVRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylgermanium, germane, tetrabutyl, tetra-n-butylgermane, tetra-n-butylgermanium, tetrabutyl-german, tetrabuthylgermanium, tetrabutyl germanium
PubChem CID 70599
IUPAC navn tetrabutylgerman
SMIL CCCC[Ge](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylgermanium
Tæthed 0,934 g/ml ved 20 °C
Kogepunkt 277 °C til 279 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4571
Mængde 5 g
Formel vægt 301.05
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske