Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumtrifluoromethanesulfonat, 99 %
Artikelnummer. 11484483
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484483 5 g 5g
11494483 25 g 25g
11404493 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11013.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35895-70-6 | C18H36F3NO2 | 355,49 g/mol
Anvendes som katalysator til reaktionerne ved kondensation af alkoholer og carboxylsyrer, reaktion af aromatiske forbindelser med sulfonylchlorider, krakning af alkaner, alkylering af alkener, isomerisering af alkaner og transalkylering af aromater, transbromering og andre Friedel-Crafts reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som katalysator til
reaktioner ved kondensation af alkoholer og carboxylsyrer, reaktion af aromatiske forbindelser med sulfonylchlorider, krakning af alkaner, alkylering af alkener, isomerisering af alkaner og transalkylering af aromater, transbromering og andre Friedel-Crafts reaktioner.
Opløselighed
Blandbar i vand. Opløselig i methanol (0,1 g/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35895-70-6
Molekylær formel C18H36F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 355.49
MDL nummer MFCD00042585
InChI nøgle WTEXQPWIUJQYJQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium triflate, tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonate, tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate, tetrabutylammonium ion triflate, trifluoromethanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, acmc-1aglb, tetrakis but-1-yl ammonium triflate, tetrabutylazanium; trifluoromethanesulfonate, tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733306
IUPAC navn tetrabutylazanium;trifluormethansulfonat
SMIL [O-]C(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 112°C to 115°C
Mængde 5 g
Beilstein 4172978
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible in watetr. Soluble in methanol(0.1g/mL).
Formel vægt 391.54
Procent renhed 99%