Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium tribromide, 98+%
Artikelnummer. 11965441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11965441 500 g Glasflaske 500g
10497700 25 g Glasflaske 25g
10387190 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123975000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38932-80-8 | C16H36Br3N | 482.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38932-80-8
Molekylær formel C16H36Br3N
Molekylvægt (g/mol) 482.15
InChI nøgle SFLXUZPXEWWQNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym tetrabutylammonium tribromide, tetra-n-butylammonium tribromide, tetrabutylammoniumtribromide, mono tetrabutylammonium tribromide, tetrabutylamoniumtribromide, acmc-1ct1n, tetrabutylamonium tribromide, tetrabutylazanium tribromide, tetrabutylammonium-tribromide, tetra-butylammonium tribromide
PubChem CID 23500184
IUPAC navn tetrabutylazanium;tribromid
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium tribromide
Smeltepunkt 71.0°C to 75.0°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NBr3
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, well soluble in acetonitrille,chcl3,thf,dioxane
Formel vægt 482.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium tribromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.