Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium-tribromid, 98 %
Artikelnummer. 11347168
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347168 25 g 25g
11337168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016258.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 38932-80-8 | C48H108Br3N3 | 967,125 g/mol
Tetra-n-butylammoniumtribromid bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese samt et mildt bromeringsmiddel. Det fungerer som en fast kilde til brom. Det er nyttigt til fremstilling af vicinale dibromider fra alkener og alkyner og alfa-bromacetaler. Yderligere bruges det til at generere hydrogenbromid, som bruges som et effektivt kemoselektivt reagens til acetalisering af carbonylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38932-80-8
Molekylær formel C48H108Br3N3
Molekylvægt (g/mol) 967.125
MDL nummer MFCD00012110
InChI nøgle SFLXUZPXEWWQNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym tetrabutylammonium tribromide, tetra-n-butylammonium tribromide, tetrabutylammoniumtribromide, mono tetrabutylammonium tribromide, tetrabutylamoniumtribromide, acmc-1ct1n, tetrabutylamonium tribromide, tetrabutylazanium tribromide, tetrabutylammonium-tribromide, tetra-butylammonium tribromide
PubChem CID 23500184
IUPAC navn tetrabutylazanium;tribromid
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium tribromide
Smeltepunkt 74 °C til 76 °C
Farve Gul
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NBr3
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3746114
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 482.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk