Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413147
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413147 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15413147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16688.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1813.46 DKK
    1631.65 DKK / 100g
    Spare 181.81 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329.27 g/mol
Som farmaceutiske mellemprodukter. Også i katalyse. Rimeligt effektive (1500-2000 plader/m), langvarige åbne rørformede søjler blev fremstillet ved at anvende det organiske smeltede salt tetra-n-butylammonlumtetrafluorborat som den stationære fase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
som farmaceutiske mellemprodukter. Også i katalyse. Rimeligt effektive (1500-2000 plader/m), langvarige åbne rørformede søjler blev fremstillet ved at anvende det organiske smeltede salt tetra-n-butylammonlumtetrafluorborat som den stationære fase.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand, methanol (0,1 g/ml), ethanol (100 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
CAS 429-42-5
Smeltepunkt 159 °C til 162 °C
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C16H36BF4N
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NBF4
MDL nummer MFCD00011634
Mængde 100 g
Beilstein 3577508
Synonym tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate
Opløselighedsinformation Let opløselig i vandig opl., methanol (0,1 g/ml), ethanol (100 mg/ml).
InChI nøgle NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
SMIL F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylazanium; tetrafluorboranid
Molekylvægt (g/mol) 329.27
PubChem CID 67932
Formel vægt 329.27
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-tetrafluoroborate