Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumtetrafluoroborat, 99%
Artikelnummer. 15493137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493137 5 g 5g
15403147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16688.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329,27 g/mol
Som farmaceutiske mellemprodukter. Også i katalyse. Rimeligt effektive (1500-2000 plader/m), langvarige åbne rørformede søjler blev fremstillet ved at anvende det organiske smeltede salt tetra-n-butylammonlumtetrafluorborat som den stationære fase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
som farmaceutiske mellemprodukter. Også i katalyse. Rimeligt effektive (1500-2000 plader/m), langvarige åbne rørformede søjler blev fremstillet ved at anvende det organiske smeltede salt tetra-n-butylammonlumtetrafluorborat som den stationære fase.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand, methanol (0,1 g/ml), ethanol (100 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 429-42-5
Molekylær formel C16H36BF4N
Molekylvægt (g/mol) 329.27
MDL nummer MFCD00011634
InChI nøgle NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
PubChem CID 67932
IUPAC navn tetrabutylazanium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 159°C to 162°C
Lugt Odorless
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NBF4
Mængde 5 g
Beilstein 3577508
Opløselighedsinformation Slightly soluble in Water,methanol( 0.1g/mL),ethanol (100mg/ml).
Formel vægt 329.27
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate