Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumsulfat, 50% w/w aq. soln.
Beskrivelse
Tetra-n-butylammoniumsulfat anvendes som faseoverførselskatalysator, neutral pH og organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butylammonium sulfate |
| Tæthed | 1.01 |
| Kogepunkt | 84 °C |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.417 |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandbar. |
| Formel vægt | 580.99 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
| Fysisk form | Væske |