Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumfosfat, 99+%
Artikelnummer. 11353517
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
50 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353517 0.5 g 0.5g
11363517 2 g 2g
11343517 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019261.02
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Bruges som modion i ionparkromatografi af vandopløselige vitaminer | CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339,46 g/mol
Tetra-n-butylammoniumphosphat anvendes som en modion i ion-par reagens i højtydende væskekromatografi til samtidig bestemmelse af chlorpheniramin og maleat af vandopløselige vitaminer. Det fungerer som en faseoverførselskatalysator. Yderligere bruges det som et bufferreagens i HPLC. Ud over dette bruges det som et mobilfaseadditiv i todimensionel omvendt fase højtydende tyndtlagskromatografi til adskillelse af chenodeoxycholsyre og deoxycholsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5574-97-0
Molekylær formel C16H38NO4P
Molekylvægt (g/mol) 339.46
MDL nummer MFCD00064526
InChI nøgle ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
PubChem CID 2735142
IUPAC navn dihydrogenphosphat;tetrabutylazanium
SMIL OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium phosphate
Smeltepunkt 151 °C til 154 °C
Farve Hvid
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NH2PO4
Mængde 0.5 g
Beilstein 5196532
Opløselighedsinformation Opløseligt i acetonitril, ethanol og vand.
Formel vægt 339.46
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk