Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumfosfat, 98%, ikke-UV
Artikelnummer. 15462757
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462757 50 g 50g
15442757 2 g 2g
15452757 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046746.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339,46 g/mol
Tetra-n-butylammoniumphosphat, bruges i kemikalier, farmaceutisk forskning, farmaceutiske mellemprodukter og reagenser. Tetrabutylammoniumphosphat kan anvendes i organisk syntese. Det bruges som et ion-associerende reagens til HPLC.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5574-97-0
Molekylær formel C16H38NO4P
Molekylvægt (g/mol) 339.46
MDL nummer MFCD00064526
InChI nøgle ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
PubChem CID 2735142
IUPAC navn dihydrogenphosphat;tetrabutylazanium
SMIL OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium phosphate non-UV
Smeltepunkt 151 °C til 154 °C
Farve Hvid
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NH2PO4
Mængde 50 g
Beilstein 5196532
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 339.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk