Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumperchlorat, elektrokemisk kvalitet
Artikelnummer. 11395058
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395058 10 g 10g
11305068 50 g 50g
11315068 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043999.09
 Begrænset vare
På lager
Velegnet til brug som polarografisk støtteelektrolyt | CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341,917 g/mol
Velegnet til brug som polarografisk støtteelektrolyt.Tetra-n-butylammoniumperchlorat anvendes som støtteelektrolyt ved polarografiske målinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1923-70-2
Molekylær formel C16H36ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 341.917
MDL nummer MFCD00038722
InChI nøgle KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC navn tetrabutylazanium;perchlorat
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium perchlorate
Smeltepunkt 210 °C til 217 °C
Farve Hvid
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NClO4
Mængde 10 g
FN nummer UN1481
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril og ethanol; Meget let opløseligt i vand.
Formel vægt 341.92
Grad Elektrokemisk
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium perchlorate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium perchlorate