Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumperchlorat, elektrokemisk kvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305068
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11305068
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043999.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til brug som polarografisk understøttende elektrolyt
Velegnet til brug som polarografisk støtteelektrolyt.Tetra-n-butylammoniumperchlorat anvendes som støtteelektrolyt ved polarografiske målinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1923-70-2
Molekylær formel C16H36ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 341.917
MDL nummer MFCD00038722
InChI nøgle KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC navn tetrabutylazanium;perchlorat
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium perchlorate
Smeltepunkt 210°C to 217°C
Farve Hvid
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NClO4
Mængde 50 g
FN nummer UN1481
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile and ethanol; Very slightly soluble in water.
Formel vægt 341.92
Grad Elektrokemisk
Fysisk form Krystallinsk