Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumperchlorat, 99+%
Artikelnummer. 11327358
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327358 2.5 g 2.5g
15421177 25 g 25g
11317358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030801.88
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341,917 g/mol
Tetra-n-butylammoniumperchlorat anvendes som støtteelektrolyt ved polarografiske målinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1923-70-2
Molekylær formel C16H36ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 341.917
MDL nummer MFCD00038722
InChI nøgle KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC navn tetrabutylazanium;perchlorat
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium perchlorate
Smeltepunkt 210°C to 217°C
Farve Hvid
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NClO4
Mængde 2.5 g
FN nummer UN1481
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile and ethanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 341.92
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk