Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium nitrat, 98%
Artikelnummer. 11349518
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349518 500 g 500g
11319518 5 g 5g
11329518 25 g 25g
11339518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11349518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043342.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1941-27-1 | C16H36N2O3 | 304,475 g/mol
Tetra-n-butylammoniumnitrat bruges i belægninger, trykfarve, gummi, glas, læder og kosmetik. Det fungerer som en støttende elektrolyt i flydende ammoniak. Det bruges også til fremstilling af nitrater fra triflater. Det anvendes til inversion af konfiguration af alkoholer gennem tosylater. Det er også en kilde til NO 3- brugt i nukleofile substitutionsreaktioner. Yderligere bruges det til omdannelse af halogenider til ketoner. Ud over dette bruges det som en kilde til nitroniumioner til nitrering af olefiner, amider, ribonukleosider, glycoler og aromatiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1941-27-1
Molekylær formel C16H36N2O3
Molekylvægt (g/mol) 304.475
MDL nummer MFCD00043202
InChI nøgle QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium nitrate, tetra-n-butylammonium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate, tetrabutylazanium nitrate, ammonium, tetrabutyl-, nitrate, n-n-n-tributyl-1-butanaminium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate 1:1, tetrabutylammonium ion nitrate, tetrabutylammoniumnitrate, acmc-209exx
PubChem CID 16027
IUPAC navn tetrabutylazanium;nitrat
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](=O)([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium nitrate
Smeltepunkt 116 °C til 118 °C
Lugt Svag
Mængde 500 g
FN nummer UN1479
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i dichlormethan, acetonitril, benzen og toluen.
Formel vægt 304.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver