Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium nitrat, 98%
Artikelnummer. 11319518
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319518 5 g 5g
11329518 25 g 25g
11339518 100 g 100g
11349518 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11319518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043342.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1941-27-1 | C16H36N2O3 | 304,475 g/mol
Tetra-n-butylammoniumnitrat bruges i belægninger, trykfarve, gummi, glas, læder og kosmetik. Det fungerer som en støttende elektrolyt i flydende ammoniak. Det bruges også til fremstilling af nitrater fra triflater. Det anvendes til inversion af konfiguration af alkoholer gennem tosylater. Det er også en kilde til NO 3- brugt i nukleofile substitutionsreaktioner. Yderligere bruges det til omdannelse af halogenider til ketoner. Ud over dette bruges det som en kilde til nitroniumioner til nitrering af olefiner, amider, ribonukleosider, glycoler og aromatiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1941-27-1
Molekylær formel C16H36N2O3
Molekylvægt (g/mol) 304.475
MDL nummer MFCD00043202
InChI nøgle QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium nitrate, tetra-n-butylammonium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate, tetrabutylazanium nitrate, ammonium, tetrabutyl-, nitrate, n-n-n-tributyl-1-butanaminium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate 1:1, tetrabutylammonium ion nitrate, tetrabutylammoniumnitrate, acmc-209exx
PubChem CID 16027
IUPAC navn tetrabutylazanium;nitrat
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium nitrate
Smeltepunkt 116°C to 118°C
Lugt Weak
Mængde 5 g
FN nummer UN1479
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,acetonitrile,benzene and toluene.
Formel vægt 304.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.