Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30409503
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30409503 25 g
1 options
Artikelnummer. 30409503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT20450025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium Iodide
CAS 311-28-4
Molekylær formel C16H36IN
Mængde 25 g
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide (1:1), N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide, Tetrabutyl-Ammonium Iodide, Tetrabutylammonium Iodide, Tetra-n-butylammonium Iodide, TBAI
InChI formel InChI=1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylazanium; Jodid
Molekylvægt (g/mol) 369.37
Formel vægt 369.1892