Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium Iodide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891691
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891691 250 g
15881691 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891691 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8221520250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 311-28-4
Tekniske data
Smeltepunkt 143°C to 146°C
MDL nummer MFCD00011636
Mængde 250 g
Synonym Tetra-n-butylammonium iodide, Tetra-n-butylammonium iodide
Molekylvægt (g/mol) 369.37