Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium iodide, 98%
Artikelnummer. 11402867
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402867 250 g 250g
11492857 50 g 50g
11482857 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15484.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 311-28-4 | C16H36IN | 369.38 g/mol
Tetra-n-butylammoniumiodid anvendes som katalysator til methylering og benzylering af alkoholer med henholdsvis dimethylsulfat og benzylbromid. Det er en nyttig kilde til iodidanion og involveret i fremstillingen af neopentyliodider fra triflaterne. Det bruges også til fremstilling af nye kvaternære aminer, som tjener som et antibakterielt middel i stigningen af lægemiddelresistente bakterier. Det virker som fosfonium-reversible inhibitorer af kolinesteraser. Det er forbundet med bortrifluorid-diethyl¬ etherat og anvendes til spaltning af ethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumiodid anvendes som katalysator til methylering og benzylering af alkoholer med henholdsvis dimethylsulfat og benzylbromid. Det er en nyttig kilde til iodidanion og involveret i fremstillingen af neopentyliodider fra triflaterne. Det bruges også til fremstilling af nye kvaternære aminer, som tjener som et antibakterielt middel i stigningen af lægemiddelresistente bakterier. Det virker som fosfonium-reversible inhibitorer af kolinesteraser. Det er forbundet med bortrifluorid-diethyletherat og anvendes til spaltning af ethere.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i benzen.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 311-28-4
Molekylær formel C16H36IN
Molekylvægt (g/mol) 369.38
MDL nummer MFCD00011636
InChI nøgle DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
PubChem CID 67553
IUPAC navn tetrabutylazanium;iodid
SMIL [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium iodide
Smeltepunkt 142°C to 148°C
Mængde 250 g
Beilstein 3916152
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in benzene.
Formel vægt 369.38
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium iodide