Få mere at vide
Tetra-N-Butylammonium Iodide, 98+%, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10326200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10326200 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10326200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0490/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 141°C
CAS 311-28-4
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel C16H36IN
MDL nummer MFCD00011636
Synonym tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
InChI nøgle DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylazanium;iodide
Molekylvægt (g/mol) 369.38
PubChem CID 67553
Formel vægt 369.36g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.