Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 55% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11347158
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347158 250 g 250g
11337158 50 g 50g
15441077 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016198.30
 Begrænset vare
På lager
Som reagens til ionparekstraktioner | CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259,48 g/mol
Som reagens til ion-par ekstraktioner Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 55% w/w aq. opløsning bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese, især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser. Det bruges også til fremstilling af dichlorcarben fra chloroform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hydroxide
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.97 g/mL
pH 14
Flammepunkt Ingen
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NOH
Brydningsindeks 1.435
Mængde 250 g
FN nummer UN3267
Beilstein 3571228
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand og organiske opløsningsmidler.
IUPAC navn tetrabutylazanium;hydroxid
Formel vægt 259.48
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 55% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske