Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w i methanol
Artikelnummer. 11490453
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490453 500 mL 500ml
11480453 100 mL 100ml
11400463 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12626.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259,48 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w i methanol anvendes som faseoverførselskatalysator i organisk syntese især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges også som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w i methanol anvendes som faseoverførselskatalysator i organisk syntese, især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges også som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser.
Opløselighed Blandbar med organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og ætser metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC navn tetrabutylazanium;hydroxid
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hydroxide
Tæthed 0.91
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Lugt Alkohollignende
Brydningsindeks 1.4
Mængde 500 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 3571228
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 259.48
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w in methanol