Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol
Artikelnummer. 11480453
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480453 100 mL 100ml
11490453 500 mL 500ml
11400463 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12626.AE
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w i methanol anvendes som faseoverførselskatalysator i organisk syntese især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges også som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w i methanol anvendes som faseoverførselskatalysator i organisk syntese, især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges også som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser.
Opløselighed Blandbar med organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og ætser metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC navn tetrabutylazanium;hydroxid
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hydroxide
Tæthed 0.91
Flammepunkt 18°C (64°F)
Lugt Alcohol-like
Brydningsindeks 1.4
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 3571228
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vægt 259.48
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w in methanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Tetra-n-butylammonium hydroxide