Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11387845
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
50g
Artikelnummer. 11387845
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02809.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w aq. opløsning bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese, især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser. Det bruges også til fremstilling af dichlorcarben fra chloroform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w aq. opløsning bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese, især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser. Det bruges også til fremstilling af dichlorcarben fra chloroform.
Opløselighed Blandbar med organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og ætser metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hydroxide
Tæthed 0.99
pH 14.0
Flammepunkt None
Lugt Amine-like
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NOH
Brydningsindeks 1.408
Mængde 1000 g
FN nummer UN3267
Beilstein 3571228
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents.
IUPAC navn tetrabutylazanium;hydroxid
Formel vægt 259.48
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tetra-n-butylammonium hydroxide