Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11377845
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377845 250 g -
11367845 50 g 50g
11387845 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02809.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259,48 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w aq. opløsning bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese, især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser. Det bruges også til fremstilling af dichlorcarben fra chloroform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w aq. opløsning bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese, især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser. Det bruges også til fremstilling af dichlorcarben fra chloroform.
Opløselighed Blandbar med organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og ætser metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hydroxide
Tæthed 0.99
pH 14.0
Flammepunkt Ingen
Lugt Amin-lignende
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NOH
Brydningsindeks 1.408
Mængde 250 g
FN nummer UN3267
Beilstein 3571228
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med organiske opløsningsmidler.
IUPAC navn tetrabutylazanium;hydroxid
Formel vægt 259.48
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N-tributyl-1-butanaminium, hydroxide