Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aq. soln.
Beskrivelse
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w aq. opløsning bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese, især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser. Det bruges også til fremstilling af dichlorcarben fra chloroform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% w/w aq. opløsning bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese, især til alkylerings- og kondensationsreaktioner. Det bruges som hærdningsaccelerator til epoxyharpikser. Det bruges også til fremstilling af dichlorcarben fra chloroform.
Opløselighed Blandbar med organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og ætser metal.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butylammonium hydroxide |
| Tæthed | 0.99 |
| pH | 14.0 |
| Flammepunkt | None |
| Lugt | Amine-like |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4NOH |
| Brydningsindeks | 1.408 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3267 |
| Beilstein | 3571228 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium hydroxide