Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M in methanol
Artikelnummer. 11368015
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368015 25 mL 25ml
11378015 100 mL 100ml
11388015 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08164.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0 M i methanol bruges som en stærk base i organisk kemi. Det anvendes under faseoverførselsbetingelser til at bevirke alkylering og deprotonering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0 M i methanol bruges som en stærk base i organisk kemi. Det anvendes under faseoverførselsbetingelser til at bevirke alkylering og deprotonering.
Opløselighed Blandbar med organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og ætser metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hydroxide
Tæthed 0.83
Flammepunkt 11°C (51°F)
Lugt Alcohol-like
Brydningsindeks 1.3825
Mængde 25 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 3571228
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents.
IUPAC navn tetrabutylazaniumhydroxid
Formel vægt 259.48
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M in methanol