Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0 m aq. soln.
Artikelnummer. 15417175
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417175 500 mL 500ml
15407175 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417175 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046315.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259,48 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhydroxid bruges i biologiske undersøgelser til påvisning af modanion-effekt på antimikrobiel aktivitet af tetrabutylammoniumsalte, mellemprodukter, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, laboratoriekemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC navn tetrabutylazanium;hydroxid
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hydroxide
Flammepunkt Ingen
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NOH
Mængde 500 mL
FN nummer UN3267
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol.
Formel vægt 259.48
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M aq. soln.
Fysisk form Væske