Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0M aq. soln., HPLC-kvalitet
Beskrivelse
Faseoverførselskatalysator, elektrolyt i polarografi, ion-par ekstraktion.Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0M i vandig opløsning anvendes som en stærk base i organisk kemi. Det anvendes under faseoverførselsbetingelser til at bevirke alkylering og deprotonering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butylammonium hydroxide |
| Flammepunkt | Ingen |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4NOH |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN3267 |
| Beilstein | 3571228 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 259.48 |
| Grad | HPLC |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M aq. soln.
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium hydroxide