Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0M aq. soln., HPLC-kvalitet
Artikelnummer. 11355887
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355887 25 mL 25ml
11345887 100 mL 100ml
11430600 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043662.AC
 Begrænset vare
På lager
Faseoverførselskatalysator, elektrolyt i polarografi, ionparekstraktion | CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259,48 g/mol
Faseoverførselskatalysator, elektrolyt i polarografi, ion-par ekstraktion.Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0M i vandig opløsning anvendes som en stærk base i organisk kemi. Det anvendes under faseoverførselsbetingelser til at bevirke alkylering og deprotonering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC navn tetrabutylazanium;hydroxid
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hydroxide
Flammepunkt Ingen
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NOH
Mængde 25 mL
FN nummer UN3267
Beilstein 3571228
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 259.48
Grad HPLC
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M aq. soln.
Fysisk form Væske