Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238937
Skift visning
Mængde:
10 kg
Artikelnummer. Mængde
32238937 10 kg
1 options
Artikelnummer. 32238937 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8188589010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
CAS 32503-27-8
Flammepunkt 175.6°C (closed cup)
Smelteområde 168°C to 174°C
Mængde 10 kg
Synonym Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
Molekylvægt (g/mol) 339.53
Grad Not Available