missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetra-n-butylammonium Hydrogen Sulfate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15816620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15816620 500 g
15806620 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15816620 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8188580500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 32503-27-8

Spezifikation

Smeltepunkt 168°C to 174°C
MDL nummer MFCD00011637
Mængde 500 g
Synonym Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
Molekylvægt (g/mol) 339.53
Grad Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.