Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumhydrogensulfat, 97%
Artikelnummer. 11497946
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497946 50 g 50g
11407956 250 g 250g
11487946 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14047.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.86 DKK
    370.65 DKK / 50g
    Spare 81.21 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339,54 g/mol
Faseoverførselskatalysator Tetra-n-butylammoniumhydrogensulfat viser antibakterielle egenskaber på grund af tilstedeværelsen af den kvaternære amin og modionen. Det fungerer som faseoverførselskatalysator, overfladeaktivt middel, opløsningsmiddel, mellemprodukt, aktiv ingrediens til balsam, antistatisk middel, rengøringsmidler, skyllemiddel til tekstiler og papirprodukter, emulgeringsmidler og pigmentdispergeringsmidler. Det bruges som en effektiv katalysator i N-alkyleringsreaktioner af benzanilider, ringslutning af beta-aminosyrer til beta-lactamer, omdannelse af nitriler til amider, dehydrohalogenering af aryl-2-halogenethylethere til vinylethere og i oxidation af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Faseoverførselskatalysator Tetra-n-butylammoniumhydrogensulfat viser antibakterielle egenskaber på grund af tilstedeværelsen af den kvaternære amin og modionen. Det fungerer som faseoverførselskatalysator, overfladeaktivt middel, opløsningsmiddel, mellemprodukt, aktiv ingrediens til balsam, antistatisk middel, rengøringsmidler, skyllemiddel til tekstiler og papirprodukter, emulgeringsmidler og pigmentdispergeringsmidler. Det bruges som en effektiv katalysator i N-alkyleringsreaktioner af benzanilider, ringslutning af beta-aminosyrer til beta-lactamer, omdannelse af nitriler til amider, dehydrohalogenering af aryl-2-halogenethylethere til vinylethere og i oxidation af alkoholer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32503-27-8
Molekylær formel C16H37NO4S
Molekylvægt (g/mol) 339.54
MDL nummer MFCD00011637
InChI nøgle SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC navn hydrogensulfat;tetrabutylazanium
SMIL OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
Smeltepunkt 168 °C til 172 °C
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 339.54
Procent renhed 97%