Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, 98%
Artikelnummer. 11423417
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11423417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17196.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387.44 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhexafluorphosphat bruges som støtteelektrolyt i ikke-vandig elektrokemi. Det er kemisk inert, hvilket tillader brugen som en inert elektrolyt med potentialeområde. Det forbedrer ydeevnen af enkeltlags organiske lysdioder (OLED'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumhexafluorphosphat bruges som støtteelektrolyt i ikke-vandig elektrokemi. Det er kemisk inert, hvilket tillader brugen som en inert elektrolyt med potentialeområde. Det forbedrer ydeevnen af enkeltlags organiske lysdioder (OLED'er).
Opløselighed Opløselig i
acetone, acetonitril og tetrhydrofuran.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3109-63-5
Molekylær formel C16H36F6NP
Molekylvægt (g/mol) 387.44
MDL nummer MFCD00011748
InChI nøgle BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
PubChem CID 165075
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 242°C to 248°C
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NPF6
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,acetonitrile and tetrhydrofuran.
IUPAC navn tetrabutylazanium;hexafluorphosphat
Formel vægt 387.44
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate