Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumhexafluorfosfat, 98%
Artikelnummer. 11403417
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403417 25 g 25g
11413417 100 g 100g
11423417 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17196.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.35 DKK
    477.65 DKK / 25g
    Spare 53.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387,44 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhexafluorphosphat bruges som støtteelektrolyt i ikke-vandig elektrokemi. Det er kemisk inert, hvilket tillader brugen som en inert elektrolyt med potentialeområde. Det forbedrer ydeevnen af enkeltlags organiske lysdioder (OLED'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumhexafluorphosphat bruges som støtteelektrolyt i ikke-vandig elektrokemi. Det er kemisk inert, hvilket tillader brugen som en inert elektrolyt med potentialeområde. Det forbedrer ydeevnen af enkeltlags organiske lysdioder (OLED'er).
Opløselighed Opløselig i
acetone, acetonitril og tetrhydrofuran.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3109-63-5
Molekylær formel C16H36F6NP
Molekylvægt (g/mol) 387.44
MDL nummer MFCD00011748
InChI nøgle BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
PubChem CID 165075
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 242 °C til 248 °C
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NPF6
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i acetone, acetonitril og tetrhydrofuran.
IUPAC navn tetrabutylazanium;hexafluorphosphat
Formel vægt 387.44
Procent renhed 98%