Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumhexafluorfosfat, 98%
Artikelnummer. 10266151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10266151 25 g Glasflaske 25g
10275431 100 g Glasflaske 100g
11975701 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10266151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352580250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00 DKK
    705.23 DKK / 25g
    Spare 24.77 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3109-63-5
Molekylær formel C16H36F6NP
Molekylvægt (g/mol) 387.44
MDL nummer MFCD00011748
InChI nøgle BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
PubChem CID 165075
IUPAC navn tetrabutylazanium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 244,0 °C til 246,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel [CH3(CH2)3]4N(PF6)
Formel vægt 387.44
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.