Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium Fluoride Trihydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15870281
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15870281 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15870281 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8181640010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 87749-50-6
Smeltepunkt 62°C to 63°C
Molekylær formel (CH3CH2CH2CH2)4NF · 3H2O
MDL nummer MFCD00149981
Mængde 10 g
Synonym Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, TBAF, Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 315.51