Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumfluorid-trihydrat, 98 %
Beskrivelse
Tetra-n-butylammoniumfluoridtrihydrat bruges som en faseoverførselskatalysator, som en mild base og som en kilde til fluoridion i organiske opløsningsmidler. Det bruges også som et afbeskyttelsesmiddel til at fjerne silyletherbeskyttelsesgrupper. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af afbeskyttelsesmidler, til fremstilling af cellulosederivater, lipofile peptider til DNA-transfektioner og dehydrobromeringsreaktioner. Det spiller en vigtig rolle i omdannelsen af O-silylerede enolater til carbonyler i nærvær af dimethylsulfoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetra-n-butylammoniumfluoridtrihydrat bruges som en faseoverførselskatalysator, som en mild base og som en kilde til fluoridion i organiske opløsningsmidler. Det bruges også som et afbeskyttelsesmiddel til at fjerne silyletherbeskyttelsesgrupper. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af afbeskyttelsesmidler, til fremstilling af cellulosederivater, lipofile peptider til DNA-transfektioner og dehydrobromeringsreaktioner. Det spiller en vigtig rolle i omdannelsen af O-silylerede enolater til carbonyler i nærvær af dimethylsulfoxid.
Opløselighed Opløseligt i
vand, terahydrofuran, dimethylsulfoxid og acetonitril.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate |
| Smeltepunkt | 54 °C til 60 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4NF·3H2O |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3761900 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, terahydrofuran, dimethylsulfoxid og acetonitril. |
| Formel vægt | 315,52 (261,47 Vandfri) |
| Vis mere |