Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumfluorid-trihydrat, 98 %
Artikelnummer. 11348016
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348016 10 g 10g
11358016 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13303.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 87749-50-6 | C16H42FNO3 | 315,514 g/mol
Tetra-n-butylammoniumfluoridtrihydrat bruges som en faseoverførselskatalysator, som en mild base og som en kilde til fluoridion i organiske opløsningsmidler. Det bruges også som et afbeskyttelsesmiddel til at fjerne silyletherbeskyttelsesgrupper. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af afbeskyttelsesmidler, til fremstilling af cellulosederivater, lipofile peptider til DNA-transfektioner og dehydrobromeringsreaktioner. Det spiller en vigtig rolle i omdannelsen af O-silylerede enolater til carbonyler i nærvær af dimethylsulfoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumfluoridtrihydrat bruges som en faseoverførselskatalysator, som en mild base og som en kilde til fluoridion i organiske opløsningsmidler. Det bruges også som et afbeskyttelsesmiddel til at fjerne silyletherbeskyttelsesgrupper. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af afbeskyttelsesmidler, til fremstilling af cellulosederivater, lipofile peptider til DNA-transfektioner og dehydrobromeringsreaktioner. Det spiller en vigtig rolle i omdannelsen af O-silylerede enolater til carbonyler i nærvær af dimethylsulfoxid.
Opløselighed Opløseligt i
vand, terahydrofuran, dimethylsulfoxid og acetonitril.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87749-50-6
Molekylær formel C16H42FNO3
Molekylvægt (g/mol) 315.514
MDL nummer MFCD00149981
InChI nøgle VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057
PubChem CID 11726816
IUPAC navn tetrabutylazanium;fluorid;trihydrat
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate
Smeltepunkt 54 °C til 60 °C
Lugt Lugtfri
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NF·3H2O
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3761900
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, terahydrofuran, dimethylsulfoxid og acetonitril.
Formel vægt 315,52 (261,47 Vandfri)
Procent renhed 98%